Learn More
Gilson™ Adaptador de placas de control de temperatura de 96 pocillos M
Código de producto. 15813192 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15813192 PLATEMASTER™, PIPETMAX™ cada uno
1 options
Código de producto. 15813192 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1077604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    330.75€ / paquete de 1
    Ahorro 8.25€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
El adaptador de placa de control de temperatura de 96 pocillos M-96 es un adaptador de 96 pocillos que proporciona control de temperatura pasivo para mantener sus muestras calientes o frías.
El bloque calentador de aluminio es un adaptador para PLATEMASTERTM y PIPETMAXTM que admite placas con semifaldón y sin faldón.
  • Proporciona un control pasivo sobre la temperatura (caliente o frío) de las muestras
  • 96 pocillos para las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Accesorio para pipeteador
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Gris
El dispositivo tiene 96 tubos
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,2 mL
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos, control de temperatura de muestras
Para utilizar con (equipo) PLATEMASTER™, PIPETMAX™
Cantidad 1
Volumen (imperial) 0,007 oz
Garantía 1 año
Anchura (imperial) .04 in
Altura (imperial) .11 in
Altura (métrico) 3 kg
Peso (imperial) .02 lb
Peso (métrico) .01 kg
N.° por paquete 1