Learn More
Gilson™ Tope de altura PLATEMASTERTM
Código de producto. 15823192 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PLATEMASTER™
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15823192 PLATEMASTER™ 1 set
1 options
Código de producto. 15823192 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1077605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.95€
    40.95€ / 1 sets
    Ahorro 3.00€
    6% Descuento
En stock
Ajuste fácilmente la altura de pipeteo con este regulador de altura del cabezal de pipeteo.
El tope de altura es un accesorio para PLATEMASTERTM que permite modificar fácilmente la altura de pipeteo.
  • Garantiza una profundidad de punta adecuada en las microplacas de pocillos profundos o poco profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio para pipeteador
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Negro
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Para utilizar con (equipo) PLATEMASTER™
Cantidad 1
Garantía 1 año
Anchura (imperial) 2,76 in
Altura (imperial) .51 in
Altura (métrico) 13 mm
Peso (imperial) .07 lb
Peso (métrico) .03 kg
N.° por paquete 1