Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Código de producto. 17831062 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Casete de dispensación de tubo estándar SMART 2, nueva etiqueta RFID
Casete dispensador de tubo estándar SMART+
Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm)
Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de metal
Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de plástico
Cassette de dispensación de tubo estándar largo SMART 2 (longitud de tubos de 200 cm), nueva etiqueta RFID
Volumen (métrico):
De 0,5 to 50 μl
De 5 a 2500 μl
De 5 to 2500 μl
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17831062 Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm) De 5 a 2500 μl 1 unidad cada uno
15387400 Casete de dispensación de tubo estándar SMART 2, nueva etiqueta RFID De 5 to 2500 μl 1 unidad cada uno
15764078 Cassette de dispensación de tubo estándar largo SMART 2 (longitud de tubos de 200 cm), nueva etiqueta RFID De 5 to 2500 μl 1 unidad cada uno
17801062 Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de plástico De 0,5 to 50 μl 1 unidad cada uno
17811062 Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de metal De 0,5 to 50 μl 1 unidad cada uno
17821062 Casete dispensador de tubo estándar SMART+ De 5 a 2500 μl 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17831062 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N22706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    984.03€ / paquete de 1
    Ahorro 330.97€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
  • Diseñado para su uso con dispensadores Multidrop Combi SMART+
  • Equipado con etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para almacenar datos de dispensación de la vida útil y mostrar el tiempo de uso restante
  • Disponible en versiones de tubo pequeño y estándar
  • Se distingue de los casetes normales mediante las etiquetas de antena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tube Dispensing Cassette
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm)
Material Silicona
Volumen (métrico) De 5 a 2500 μl
Para utilizar con (aplicación) Dispensación automatizada de hasta ocho reactivos diferentes simultáneamente en diversas microplacas y tiras con un formato de placas de 96, 384 o 1536 pocillos. Se puede utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en descubrimientos de fármacos/detección de alto rendimiento, análisis genómicos, proteómicos y basados en células, y ELISA.
Para utilizar con (equipo) Instrumento Multidrop Combi SMART+ con números de serie 836-8C0001SM en adelante
Cantidad 1 unidad
Volumen muerto (métrico) <24 ml