Descripción
PIPETMAX se basa en la tecnología PIPETMANTM, lo que ayuda a reducir las costosas réplicas técnicas y maximizar la reproducibilidad al eliminar inconsistencias debidas a errores comunes de pipeteo. El sistema automatizado permite dedicar menos tiempo a los tediosos trabajos de pipeteo, lo que mejora la productividad del laboratorio y permite obtener resultados más rápidamente. Hay varios protocolos validados y predesarrollados disponibles para su descarga; se pueden escribir protocolos personalizados adaptados a cualquier flujo de trabajo.
- Se puede personalizar tanto el hardware como el software de PIPETMAX para que se adapte a las necesidades específicas del ensayo, lo que permite configurar y personalizar los ciclos para cualquier reactivo, kit o protocolo
- Los casetes de 8 canales se pueden ajustar para utilizar de 1 a 8 puntas
- Con un rango de volumen de 1 a 1000 μL, PIPETMAX es una solución ideal para qPCR, NGS reacciones y ensayos basados en células
- Ocupa poco espacio y cabe perfectamente en una mesa de laboratorio o debajo de una campana extractora
- Fácil de mover a la ubicación más adecuada para los ensayos en cuestión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador digital |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Canales | 8 |
| Material | Polipropileno, De vidrio |
| Volumen (métrico) | 1 a 1000 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
| Para utilizar con (equipo) | Microplacas de 96 y 384 pocillos, placas de tiras y formatos de cultivo celular |
| Incluye | Interbloqueo de seguridad externo |
| Interfaz | Tableta con pantalla táctil o control mediante PC USB y TRILUTION™ microsoftware |
| Software | TRILUTION™ |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.