Learn More
Gilson™ PLATEMASTER™ 20 μL
Código de producto. 15833192 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 20 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15833192 De 0,5 to 20 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15833192 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110761
En stock
PLATEMASTER™ 20 μL es una solución precisa y fácil de usar para el pipeteo manual de alto rendimiento de microplacas de 96 y 384 pocillos.
El diseño de 96 canales PLATEMASTERTM reduce en gran medida la cantidad de pasos de pipeteo necesarios para llenar una microplaca en comparación con el uso de pipetas multicanal manuales normales. Normalmente, el llenado de placas de 96 pocillos tarda menos de 10 segundos y 384 pocillos se pueden llenar en menos de un minuto con tan solo cuatro pasos de pipeteo.
  • Reduce el riesgo de errores humanos en aplicaciones de alto rendimiento
  • Los niveles de precisión pueden igualar a los de una pipeta de 8 o 12 canales, evitando al mismo tiempo el riesgo de saltarse o repetir los pocillos
  • Las reacciones enzimáticas y las aplicaciones basadas en células en todos los pocillos pueden iniciarse y detenerse al mismo tiempo
  • Reproducibilidad mejorada de pocillo a pocillo y de placa a placa de 0,5 μL a 220 μL volúmenes de pipeteo
  • Tan intuitivo como un PIPETMANTM y no requiere programación, capacitación prolongada ni energía para su uso.
  • Se adapta a diversas necesidades de aplicación
  • El diseño compacto y portátil se integra fácilmente en el laboratorio, lo que permite que se adapte a la mayoría de los equipos de sobremesa, bajo las campanas extractoras o en salas frías
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1 μL ≤ 0.1 10 μL ≤ 0,1 20 μL ≤ 0,18
Tipo de producto Pipeteador
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Canales 1
Material Polipropileno
Volumen (métrico) De 0,5 to 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Para utilizar con (equipo) Maestro de la placa
Incluye Maestro de la placa
Modelo PLATEMASTER™ P20
Software N.º
Material de la punta Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 400 x 450 mm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 15,75 in
Altura (métrico) 450 mm
Peso (imperial) 42.62 lb
Peso (métrico) 19.33 kg
Tensión de 0 a 100 mV, 1 V, 10 V
N.° por paquete 1