Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para Multidrop™ Combi
Código de producto. 12101740 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Casete de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200cm)
Casete de dispensación de tubo pequeño con puntas de plástico
Casete dispensador de punta metálica de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200 cm)
Cassette de dispensación de tubo pequeño con puntas de metal
Cassette pequeño de tubos largos, paquete de 5
Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño
Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla metálica de tubo pequeño
Versión alta
Tipo de producto:
Casete dispensador de tubos
Cassette de dispensación de tubos
Conjunto de soporte para tubos
Filtro de reactivo en tubo
Recipiente de cebado
Cantidad:
1 unidad
5 paq
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12101740 Cassette de dispensación de tubo pequeño con puntas de metal Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
10256343 Casete de dispensación de tubo pequeño con puntas de plástico Cassette de dispensación de tubos 1 unidad cada uno
11590745 - Conjunto de soporte para tubos 1 unidad cada uno
11580745 Versión alta Recipiente de cebado 1 unidad cada uno
14811252 Cassette pequeño de tubos largos, paquete de 5 Filtro de reactivo en tubo 5 paq cada uno
11762038 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq paquete de 5
12084610 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq cada uno
11570735 Casete de dispensación con boquilla de plástico de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200cm) Casete dispensador de tubos 1 unidad 1 PCS
10095273 Paquete de 5 casetes de dispensación con boquilla metálica de tubo pequeño Casete dispensador de tubos 5 paq paquete de 5
11580735 Casete dispensador de punta metálica de tubo pequeño largo (longitud del tubo 200 cm) Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12101740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24073295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00€
    739.96€ / paquete de 1
    Ahorro 360.04€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios Combi.
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Casete dispensador de tubos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 10 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Descripción Cassette de dispensación de tubo pequeño con puntas de metal
Material Punta de acero inoxidable, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 0,5 to 50 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Cantidad 1 unidad
Volumen muerto (métrico) <1 ml
Diámetro (métrico) Tubos: 0,4 mm; punta 0,22 mm