Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador Digital Multidrop™ Pico
Código de producto. 16671296 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Digital Dispenser
Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in)
47 x 38 x 23 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16671296 Multidrop Pico 1 Digital Dispenser 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in) cada uno
31722884 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) cada uno
31337546 Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm (18.5 x 15 x 9.1 in) -
16643823 Multidrop Pico 8 Digital Dispenser 47 x 38 x 23 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16671296 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19305.00€
    14589.85€ / paquete de 1
    Ahorro 4715.15€
    24% Descuento
En stock
Miniaturice los ensayos y obtenga resultados precisos en la gama de picolitro con dispensación sin contacto con software fácil de usar
Pico 1 y Pico 8 ofrecen una precisión de dispensación mejorada con un volumen de tan solo 11 pl en cualquier pocillo, utilizando hasta diez veces menos reactivo en comparación con los flujos de trabajo de pipeteo manual, lo que permite reducir significativamente los costes y los residuos.Diseñados para permitir la miniaturización de ensayos, aumentar la productividad y mejorar la precisión de los resultados, los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de bajo volumen como qPCR, curvas de respuesta de dosis, ensayos de detección de fármacos y ELISA.
Eficacia y velocidad mejoradas
El dispensador digital ofrece 40 veces más velocidad que la dilución en serie analógica – de 10 minutos a solo 15 segundos – elimina un tiempo precioso y acelera la investigación.
Características:
  • Ahorro de costes mediante la miniaturización de ensayos
  • Mejora de la eficacia y la integridad de las muestras
  • Software potente, flexible y fácil de usar
El dispensador digital es compatible con una amplia gama de aplicaciones y tipos de muestras:
  • qPCR
  • Estudios sobre la combinación de fármacos
  • Farmacocinética y metabolismo de fármacos
  • Desarrollo de ensayos
  • Ensayos bioquímicos
  • Detección secundaria
  • Ensayos basados en células
  • Marcado
  • Realización de perfiles enzimáticos
  • Biología sintética
  • Terapias con anticuerpos
  • SAR
Eficacia y velocidad mejoradas
El dispensador digital ofrece 40 veces más velocidad que la dilución en serie analógica – de 10 minutos a solo 15 segundos – elimina un tiempo precioso y acelera la investigación.
Service Plan
Sí
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador digital
Canales 1
Volumen (métrico) 11 pl a 10 μl
Para utilizar con (aplicación) Estudios sobre la combinación de fármacos, ensayos bioquímicos, ensayos basados en células, DMPK, detección secundaria, química sintética, desarrollo de ensayos, qPCR, realización de perfiles enzimáticos, terapias de anticuerpos, SAR y marcado
Para utilizar con (equipo) 1-channel , 200 μL Cartridges, 1-channel, 20 μL Cartridges
Incrementos As low as 11 pL
Interfaz USB, PC Control
Modelo Multidrop Pico 1 Digital Dispenser
Tipos de placas Placa de 12, 24, 48, 96, 384 pocillos, altura de la placa: 4-47 mm
Precisión ≤ 8%
Software PicoIT 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38.5 x 28 x 19 cm (15 in x 11 in x 7.5 in)
Peso (imperial) 13 lb
Peso (métrico) 5.9 kg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz