Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de reactivos Multidrop™ Combi nL, de 50 nl a 50 μl
Código de producto. 10358594 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 50 nl a 50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10358594 De 50 nl a 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10358594 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5840400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41400.00€
    38905.93€ / paquete de 1
    Ahorro 2494.07€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
El dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL permite una dosificación precisa, uniforme y de alto rendimiento en todo tipo de laboratorios con un intervalo de volumen de 50 nl a 50 μl.
Realice tareas de dispensación de forma precisa, uniforme y con una alta capacidad de procesamiento para todos los laboratorios con el dispensador de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL. El Combi nL es un dispensador de reactivos a granel desde nanovolúmenes hasta microvolúmenes con un intervalo de volúmenes de 50 nl a 50 μl. Amplía la gama de la familia de productos Multidrop líder del mercado y facilita el acceso a la dispensación precisa, exacta y fiable de volúmenes bajos en laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos.
Características principales:
  • Ofrece dispensación de bajo volumen para volúmenes de 50 nl a /50μ μl en placas de 96, 384 y 1536 pocillos
  • Resultados en forma de datos de ensayo de alta calidad
  • Mayor flexibilidad: la repetibilidad de dispensación en las placas con altura variable permite al usuario llenar filas, columnas o pocillos con el sencillo software FILLit.
  • Dispensación fácil: la interfaz visual integrada basada en iconos facilita la configuración, el uso y el mantenimiento de todas las funciones.
  • Menos costes de reactivos: la dispensación de volúmenes bajos, el volumen muerto mínimo y la función de corriente inversa minimizan el uso de reactivos caros.
  • Alto rendimiento: la veloz dispensación, combinada con la compatibilidad robótica total, asegura un mayor rendimiento de ensayo en los laboratorios que requieren formatos de ensayo con volúmenes bajos.
Recomendada para:
Desarrollo de ensayos, detección primaria y secundaria, investigación genómica y proteómica, configuración de PCR, configuración de secuenciación, ensayos basados en células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud <1 μl: ± 5 %
>1 μl: ±2%
Tipo de producto Dispensador de reactivos
Descripción Dispensador de reactivos de bajo volumen Multidrop Combi nL
Volumen (métrico) De 50 nl a 50 μl
Incrementos Incrementos de 1 nl de 50 a 999 nl, incrementos de 10 nl de 1,00 a 9,99 µl, incrementos de 100 nl de 10,0 a 50,0 µl, software FILLit incrementos de 1 nl
Interfaz RS-232 serie, USB
Tipos de placas Placas de 96, 384 y 1536 pocillos
Precisión 50 nL: CV≤ 10 %, 0,5 μl:CV≤ 5 %, 1-10 μl: CV≤ 4 %, >10 μl: CV≤ 2 %
Velocidad Placa de 384 pocillos: 50 nl en 6 segundos, 1 µl en 8 segundos, y placa de 1536 pocillos: 50 nl en 21 segundos, 1 µl en 27 segundos
Volumen muerto (métrico) <1,2 ml
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,5 cm
Altura (imperial) 8,6 in
Altura (métrico) 22 cm
Fondo (imperial) 14,8 in
Fondo (métrico) 37,5 cm
Peso (imperial) 21,2 lb
Peso (métrico) 9,6 kg