Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para dispensadores de reactivos Multidrop™ Combi, 384 y DW
Código de producto. 11560745 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Casete dispensador de tubos
Cassette de dispensación de tubos
Conjunto de tubos
Juego de tubos largos
Cantidad:
1 unidad
10 paq
5 paq
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
11560745 Juego de tubos largos 1 unidad cada uno
11799478 Conjunto de tubos 1 unidad cada uno
10004442 Cassette de dispensación de tubos 1 unidad cada uno
10419773 Cassette de dispensación de tubos 5 paq paquete de 5
10143833 Casete dispensador de tubos 10 paq paquete de 10
10410144 Casete dispensador de tubos 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11560745 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24070297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    508.99€ / paquete de 1
    Ahorro 173.01€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios de dispensación de reactivos.
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 y DW.
Información sobre pedidos:
  • Los n.º de cat. 24070297 y 24070290 incluyen peines de punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de tubos largos
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave 50 veces a 121 °C, 1 bar, 20 min
Descripción Juego de tubos largos para casete de dispensación estándar (longitud de tubo 200 cm)
Material Punta de polipropileno, Tubos de silicona
Volumen (métrico) De 5 to 2500 μl
Para utilizar con (equipo) Multidrop Combi, Multidrop 384 y Multidrop DW
Cantidad 1 unidad
Volumen muerto (métrico) < 24 ml
Diámetro (métrico) Punta: 0,5 mm; tubos: 1,3 mm