Learn More
Gilson™ Adaptador de 384 pocillos M con posicionamiento manual
Código de producto. 15803192 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PLATEMASTER™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15803192 PLATEMASTER™ cada uno
1 options
Código de producto. 15803192 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1077603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00€
    940.80€ / paquete de 1
    Ahorro 26.20€
    2% Descuento
En stock
Este accesorio permite el uso de microplacas de 384 pocillos con posicionamiento manual.
Este adaptador es un accesorio para el PLATEMASTERTM que permite el uso de microplacas de 384 pocillos con posicionamiento realizado manualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio para pipeteador
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Gris
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Para utilizar con (equipo) PLATEMASTER™
Cantidad 1
Garantía 1 año
Anchura (imperial) 6,26 in
Altura (imperial) 10,92 mm (2,99 in)
Altura (métrico) 76 mm
Peso (imperial) 2.21 lb
Peso (métrico) 1 kg
N.° por paquete 1