Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Tienda Thermo Scientific ProductosBeskrivning
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.
Diseñado para su uso con dispensadores Multidrop Combi SMART+ Equipado con etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para almacenar datos de dispensación de la vida útil y mostrar el tiempo de uso restante Disponible en versiones de tubo pequeño y estándar Se distingue de los casetes normales mediante las etiquetas de RFID
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Tube Dispensing Cassette |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Casete dispensador de tubo pequeño SMART+ con puntas de metal |
| Material | En contacto con el líquido: PEEK, silicona, rubí y acero inoxidable |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 50 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación automatizada de hasta ocho reactivos diferentes simultáneamente en diversas microplacas y tiras con un formato de placas de 96, 384 o 1536 pocillos. Se puede utilizar en varias aplicaciones, por ejemplo, en descubrimientos de fármacos/detección de alto rendimiento, análisis genómicos, proteómicos y basados en células, y ELISA. |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento Multidrop Combi SMART+ con números de serie 836-8C0001SM en adelante |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen muerto (métrico) | < 1 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?