Learn More
Gilson™ PLATEMASTER™ 220 μL
Código de producto. 15843192 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2 to 220 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15843192 De 2 to 220 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15843192 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110762
En stock
PLATEMASTER™ 220 μL es una solución precisa y fácil de usar para el pipeteo manual de alto rendimiento de microplacas de 96 y 384 pocillos.
El diseño de 96 canales PLATEMASTERTM reduce en gran medida la cantidad de pasos de pipeteo necesarios para llenar una microplaca en comparación con el uso de pipetas multicanal manuales normales. Normalmente, el llenado de placas de 96 pocillos tarda menos de 10 segundos y 384 pocillos se pueden llenar en menos de un minuto con tan solo cuatro pasos de pipeteo.
  • Reduce el riesgo de errores humanos en aplicaciones de alto rendimiento
  • Los niveles de precisión pueden igualar a los de una pipeta de 8 o 12 canales, evitando al mismo tiempo el riesgo de saltarse o repetir los pocillos
  • Las reacciones enzimáticas y las aplicaciones basadas en células en todos los pocillos pueden iniciarse y detenerse al mismo tiempo
  • Reproducibilidad mejorada de pocillo a pocillo y de placa a placa de 0,5 μL a 220 μL volúmenes de pipeteo
  • Tan intuitivo como un PIPETMANTM y no requiere programación, capacitación prolongada ni energía para su uso.
  • Se adapta a diversas necesidades de aplicación
  • El diseño compacto y portátil se integra fácilmente en el laboratorio, lo que permite que se adapte a la mayoría de los equipos de sobremesa, bajo las campanas extractoras o en salas frías
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pipeteador
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Canales 96
Material Polipropileno
Volumen (métrico) De 2 to 220 μl
Para utilizar con (aplicación) Manejo de líquidos
Para utilizar con (equipo) Maestro de la placa
Incluye Maestro de la placa
Modelo PLATEMASTER™ P220
Software N.º
Material de la punta Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 400 x 450 mm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (imperial) 15,75 in
Altura (métrico) 400 mm
Peso (imperial) 42.6 lb
Peso (métrico) 19.32 kg
Tensión de 0 a 100 mV, 1 V, 10 V
N.° por paquete 1