Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
71.75€ - 634.00€
Especificaciones
Diana de purificación Buffer Exchange, Protein
Tipo de columna Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Línea de productos Zeba™
Desechables Single-use
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Cantidad Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
30245278
Ver documentos
Thermo Scientific™
A40002471
5 columnas 4 to 10 mL
224.00€
paquete de 5
30245333
Ver documentos
Thermo Scientific™
A40002476
10 Columns 4 to 10 mL
437.00€
paquete de 10
17846548
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57756
25 columns 5 to 14 μL
182.00€
paquete de 25
17953321
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57758
50 columns 5 to 14 μL
320.00€
paquete de 50
17866468
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57759
25 columns 50 to 150 μL
167.00€
paquete de 25
17912981
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57760
50 columns 50 to 150 μL
298.00€
paquete de 50
17866648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57761
5 columns 300 to 800 μL
71.75€
paquete de 5
17986700
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57762
25 columns 300 to 800 μL
300.00€
paquete de 25
17806518
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57763
5 columns 500 to 2000 μL
87.75€
paquete de 5
17927102
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57764
25 columns 500 to 2000 μL
386.00€
paquete de 25
17844688
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57765
5 columns 1000 to 4000 μL
112.00€
paquete de 5
18705495
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57766
25 columns 1000 to 4000 μL
467.00€
paquete de 25
17876648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57767
2 plates 20 to 100 μL
352.00€
paquete de 2
17816518
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
A57768
4 plates 20 to 100 μL
634.00€
paquete de 4
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL