Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marca:  Thermo Scientific™ A57768
551.58 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17816518
  • 634.00€ / paquete de 4
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Spin Desalting Plate
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
20 to 100 μL
96-well Filter Plate
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
4 plates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZI400638A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA57768
Número de loteZI399495 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA57768
Número de loteZI401316A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA57768
Número de loteZI401316 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA57768
Número de loteZI400638 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA57768
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Ahorros para apoyar su investigación.
    Promo Code: 24108
    Expires2025-06-27
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Spin Desalting Plates, 4 Plates