Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marca:  Thermo Scientific™ A40002476
380.19 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30245333
  • 437.00€ / paquete de 10
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Small molecule removal and buffer exchange
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
10 Columns
4 to 10 mL
Standard Table-top Centrifuge
Store at 4°C
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
20 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Format: Spin Column, Quantity: 10 Columns