Learn More
Cytiva Círculos de membrana de PTFE Whatman™
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos. Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
262.00€ - 1202.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383435
|
Cytiva
10411311 |
0,45 μm | 47 mm |
371.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11363445
|
Cytiva
10411113 |
5 μm | 50 mm |
339.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11353445
|
Cytiva
10411111 |
5 μm | 47 mm |
332.30€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11373445
|
Cytiva
10411116 |
5 μm | 90 mm |
577.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11343445
|
Cytiva
10411108 |
5 μm | 37 mm |
328.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11333445
|
Cytiva
10411130 |
5 μm | 150 mm |
1202.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11313445
|
Cytiva
10411211 |
1,0 μm | 47 mm |
332.30€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11303445
|
Cytiva
10411205 |
1,0 μm | 25 mm |
262.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11393435
|
Cytiva
10411313 |
0,45 μm | 50 mm |
339.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11345404
|
Cytiva
10411413 |
0,2 μm | 50 mm |
339.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11335404
|
Cytiva
10411411 |
0,2 μm | 47 mm |
332.30€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11323445
|
Cytiva
10411213 |
1,0 μm | 50 mm |
348.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11325404
|
Cytiva
10411405 |
0,2 μm | 25 mm |
278.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11373435
|
Cytiva
10411305 |
0,45 μm | 25 mm |
262.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos.Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
- hidrófobos
- Químicamente estable e inerte
- Se puede utilizar hasta 120 °C.
- Laminado en material de soporte de polipropileno dispuesto de forma aleatoria
- Para filtración con soluciones o gases orgánicos y químicamente agresivos
- Especialmente adecuado para análisis HPLC
Especificaciones
PTFE | |
hidrófobos |