Learn More
Cytiva Círculos de membrana de PTFE Whatman™
Código de producto. 11325404
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11325404 0,2 μm 25 mm paquete de 50
11383435 0,45 μm 47 mm paquete de 50
11363445 5 μm 50 mm paquete de 50
11353445 5 μm 47 mm paquete de 50
11373445 5 μm 90 mm paquete de 25
11343445 5 μm 37 mm paquete de 50
11333445 5 μm 150 mm paquete de 25
11313445 1,0 μm 47 mm paquete de 50
11303445 1,0 μm 25 mm 50 PCS
11393435 0,45 μm 50 mm paquete de 50
11345404 0,2 μm 50 mm paquete de 50
11335404 0,2 μm 47 mm 50 PCS
11323445 1,0 μm 50 mm paquete de 50
11373435 0,45 μm 25 mm paquete de 50
14 options
Código de producto. 11325404
Marca: Cytiva 10411405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos. Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos.Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
  • hidrófobos
  • Químicamente estable e inerte
  • Se puede utilizar hasta 120 °C.
  • Laminado en material de soporte de polipropileno dispuesto de forma aleatoria
  • Para filtración con soluciones o gases orgánicos y químicamente agresivos
  • Especialmente adecuado para análisis HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Hidrofobicidad hidrófobos
Tipo de membrana TE 35
N.° por paquete 50Pack
Grosor (métrico) 240 μm
Diámetro (métrico) 25 mm