Learn More
Cytiva Círculos de membrana de PTFE Whatman™
Código de producto. 11313445
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
1,0 μm
5 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 25
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11313445 1,0 μm 47 mm paquete de 50
11383435 0,45 μm 47 mm paquete de 50
11363445 5 μm 50 mm paquete de 50
11353445 5 μm 47 mm paquete de 50
11373445 5 μm 90 mm paquete de 25
11343445 5 μm 37 mm paquete de 50
11333445 5 μm 150 mm paquete de 25
11303445 1,0 μm 25 mm 50 PCS
11393435 0,45 μm 50 mm paquete de 50
11345404 0,2 μm 50 mm paquete de 50
11335404 0,2 μm 47 mm 50 PCS
11323445 1,0 μm 50 mm paquete de 50
11325404 0,2 μm 25 mm paquete de 50
11373435 0,45 μm 25 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11313445 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10411211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00€
    331.00€ / paquete de 50
    Ahorro 8.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos. Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos.Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
  • hidrófobos
  • Químicamente estable e inerte
  • Se puede utilizar hasta 120 °C.
  • Laminado en material de soporte de polipropileno dispuesto de forma aleatoria
  • Para filtración con soluciones o gases orgánicos y químicamente agresivos
  • Especialmente adecuado para análisis HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PTFE
Tamaño de poro 1,0 μm
Hidrofobicidad hidrófobos
Tipo de membrana TE 37
N.° por paquete 50Pack
Diámetro (métrico) 47 mm