Learn More
Cytiva Círculos de membrana de PTFE Whatman™
Descripción
Proporciona clarificación de agentes corrosivos, solventes y fluidos agresivos.Los círculos de membrana de PTFE Whatman™ son particularmente útiles en el análisis HPLC cuando las partículas sólidas pueden causar daño permanente a la columna.
- hidrófobos
- Químicamente estable e inerte
- Se puede utilizar hasta 120 °C.
- Laminado en material de soporte de polipropileno dispuesto de forma aleatoria
- Para filtración con soluciones o gases orgánicos y químicamente agresivos
- Especialmente adecuado para análisis HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 5 μm |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| Tipo de membrana | TE 38 |
| N.° por paquete | 25Pack. |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |