Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS
Filtros Polycap 75 AS para la filtración de soluciones acuosas
65.79€ - 501.00€
Especificaciones
Material (membrana) Nailon
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Material de la carcasa Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11364614
Ver documentos
Cytiva
6705-7502
0,2 μm Stepped Barb Stepped Barb Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11329104
Ver documentos
Cytiva
6706-7502
0,2 μm Stepped Barb with filling bell Stepped Barb with filling bell Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11399094
Ver documentos
Cytiva
2707NS
0,45 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada No estéril
484.00€
paquete de 5
11359094
Ver documentos
Cytiva
2706T
0,2 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Estéril
501.00€
paquete de 5
Descripción
Descripción
  • Estériles y apirógenos
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Membrana de nailon hidrófila de bajos extraíbles y prefiltro de microfibra de vidrio
  • El modelo de campana de llenado (09-744-61) minimiza la contaminación al filtrar en matraz o frasco
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Polipropileno
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS