Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS
Descripción
- Estériles y apirógenos
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Membrana de nailon hidrófila de bajos extraíbles y prefiltro de microfibra de vidrio
- El modelo de campana de llenado (09-744-61) minimiza la contaminación al filtrar en matraz o frasco
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material (membrana) | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 820 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Boquilla escalonada con campana de relleno |
| Estilo de salida | Boquilla escalonada con campana de relleno |