Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS
Filtros Polycap 75 AS para la filtración de soluciones acuosas
Marca: Cytiva 2706T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estériles y apirógenos
- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Membrana de nailon hidrófila de bajos extraíbles y prefiltro de microfibra de vidrio
- El modelo de campana de llenado (09-744-61) minimiza la contaminación al filtrar en matraz o frasco
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Especificaciones
Filtro de cápsula Polycap AS 75 0,2 μ m, entrada y salida FNTP (5 unidades) | |
0,2 μm | |
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos. | |
Rosca para tubería hembra National | |
Rosca para tubería hembra National |
Nailon | |
Estéril | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bares (60 psi) |
Título del producto
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS > Polycap AS 75; Tamaño de poro: 0,2 um; con entrada y salida FNPT
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido