Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 AS
Código de producto. 11364614
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Estilo de entrada:
Boquilla escalonada
Boquilla escalonada con campana de relleno
Rosca para tubería hembra National
Estilo de salida:
Boquilla escalonada
Boquilla escalonada con campana de relleno
Rosca para tubería hembra National
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de poro Estilo de entrada Estilo de salida Esterilidad unitSize
11364614 0,2 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada Estéril cada uno
11329104 0,2 μm Boquilla escalonada con campana de relleno Boquilla escalonada con campana de relleno Estéril cada uno
11399094 0,45 μm Boquilla escalonada Boquilla escalonada No estéril paquete de 5
11359094 0,2 μm Rosca para tubería hembra National Rosca para tubería hembra National Estéril paquete de 5
4 options
Código de producto. 11364614
Marca: Cytiva 67057502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Filtros Polycap 75 AS para la filtración de soluciones acuosas
  • Estériles y apirógenos
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Membrana de nailon hidrófila de bajos extraíbles y prefiltro de microfibra de vidrio
  • El modelo de campana de llenado (09-744-61) minimiza la contaminación al filtrar en matraz o frasco
Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 820 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de soluciones acuosas (como medios de cultivo celulares, enzimas de suero y agua) y eliminación de bacterias y residuos.
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Boquilla escalonada
Estilo de salida Boquilla escalonada