Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™
533.00€ - 1660.00€
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Longitud (métrico) Carga de carbono Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Carga de carbono Precio Cantidad y disponibilidad  
10378071
Ver documentos
Macherey-Nagel™
762022.100
250 mm 17,50%
1040.00€
cada uno
12449946
Ver documentos
Macherey-Nagel™
762405.100
125 mm 20 %
1330.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
12409946
Ver documentos
Macherey-Nagel™
762403.100
250 mm 20 %
1660.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
12439946
Ver documentos
Macherey-Nagel™
762404.100
50 mm 20 %
856.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
12606009
Ver documentos
Macherey-Nagel™
762551.100
50 mm 18 %
533.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Especificaciones
Columna preparativa
5 μm
340 m²/g
L1
Sí
10 mm
110 Å
60 °C
Sílice
Fase reversa
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™