Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™
Marca:  Macherey-Nagel™ 762404.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12439946
  • 856.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Especificaciones
Columna preparativa
Esteroides, aromáticos sustituidos, vitaminas liposolubles
5800 psi (400 bar)
De 1 a 10
340 m²/g
L1
Sílice
Selectividad estérica
Fase reversa
10 mm
50 mm
5 μm
110 Å
60 °C
C18 Isis
20 %
Sí
Columna para HPLC VariPerp
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™ > Longitud: 50 mm; carga de carbono: 20 %