Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™
Código de producto. 12606009 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Carga de carbono:
17,50%
18 %
20 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Carga de carbono unitSize
12606009 50 mm 18 % cada uno
10378071 250 mm 17,50% cada uno
12449946 125 mm 20 % cada uno
12409946 250 mm 20 % cada uno
12439946 50 mm 20 % cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12606009 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 762551.100
Solo quedan null
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Sofisticadas separaciones analíticas y preparativas de productos farmacéuticos básicos, neutros y ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos, cetonas y compuestos fenólicos
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HT
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para HPLC VarioPrep