Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™
Marca: Macherey-Nagel™ 762405.100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna preparativa | |
Esteroides, (o,p,m-) aromáticos sustituidos, vitaminas liposolubles | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 10 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Selectividad estérica | |
Fase reversa |
10 mm | |
125 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20 % | |
Sí | |
Columna para HPLC VarioPrep |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC Isis C18 VarioPrep™ Nucleodur™ > Longitud: 125 mm; carga de carbono: 20 %
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido