Learn More
Umifenovir hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.
en la oferta - 332.10€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Umifenovir hydrochloride |
---|---|
Forma física | Solid |
CAS | 131707-23-8 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16486248
![]() |
Medchem Express
HY-14904A |
10 mg |
91.80€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16462377
![]() |
Medchem Express
HY-14904A |
50 mg |
332.10€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16426596
![]() |
Medchem Express
HY-14904A |
100 mg |
en la oferta
100 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.Especificaciones
Umifenovir hydrochloride | |
131707-23-8 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus | |
O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C(CN(C)C)=C(O)C(Br)=C3)OCC.[H]Cl | |
513.88 | |
Research |
Solid | |
Blanco | |
C22H26BrClN2O3S | |
DMSO : 25 mg/mL (48.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) | |
513.88 | |
99.68% |
Seguridad y manipulación
H315∣H319
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.