missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Umifenovir hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16462377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462377 50 mg 50 miligramos
16486248 10 mg 10 miligramos
16426596 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462377

Marca: Medchem Express HY14904A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.

Umifenovir hydrochloride is a potent, orally active broad-spectrum antiviral with activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses. Umifenovir hydrochloride is used as an anti-influenza virus agent. Umifenovir hydrochloride could effectively inhibit the fusion of virus with host cells. Umifenovir hydrochloride is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro. Anti-inflammatory activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Umifenovir hydrochloride
Forma física Solid
CAS 131707-23-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26BrClN2O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C(CN(C)C)=C(O)C(Br)=C3)OCC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 513.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.88
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.