Learn More
Grant Instruments™ Adaptador de tubos para agitadores rotativos verticales Grant de 360 °C
Código de producto. p-8014660
Click to view available options
Admite:
Hasta 15 ml
Hasta 50 ml
N.º de posiciones:
10
18
22
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11421078
missing translation for 'mfr': Grant Instruments™ PRSC10
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para su uso con agitadores rotativos verticales PTR-25 o PTR-35 de 360 °
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo multifuncional vertical de 360 ° Grant PTR-35:
  • PRSC-10:
    • tubos de 10 × 30 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 50 ml
  • PRSC-22:
    • tubos de 22 × 15 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 15 ml
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo vertical de 360 ° Grant PTR-25:
  • Adaptador de tubos PRSC-18
    • Tubos de 18 × 14 o 15 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Admite Hasta 50 ml
Tamaño del tubo 30 mm
Tipo de producto Adaptador para tubo de alta resistencia
Para utilizar con (equipo) Agitador rotativo multifuncional vertical 360° PTR-35
N.º de posiciones 10
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.