Learn More
Grant Instruments™ Adaptador de tubos para agitadores rotativos verticales Grant de 360 °C
Código de producto. 15231226
Change view
Click to view available options
Admite:
Hasta 15 ml
Hasta 50 ml
N.º de posiciones:
10
18
22
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite N.º de posiciones unitSize
15231226 Hasta 15 ml 18 cada uno
11421078 Hasta 50 ml 10 cada uno
11431078 Hasta 15 ml 22 cada uno
3 options
Código de producto. 15231226
Marca: Grant Instruments™ PRSC18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para su uso con agitadores rotativos verticales PTR-25 o PTR-35 de 360 °
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo multifuncional vertical de 360 ° Grant PTR-35:
  • PRSC-10:
    • tubos de 10 × 30 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 50 ml
  • PRSC-22:
    • tubos de 22 × 15 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 15 ml
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo vertical de 360 ° Grant PTR-25:
  • Adaptador de tubos PRSC-18
    • Tubos de 18 × 14 o 15 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Admite Hasta 15 ml
Tamaño del tubo 14/15 mm
Tipo de producto Adaptador para tubo de alta resistencia
N.º de posiciones 18
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.