Learn More
Grant Instruments™ Adaptador de tubos para agitadores rotativos verticales Grant de 360 °C
Click to view available options
Admite:
Hasta 15 ml
Hasta 50 ml
N.º de posiciones:
10
18
22
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo multifuncional vertical de 360 ° Grant PTR-35:
- PRSC-10:
- tubos de 10 × 30 mm de diámetro
- Capacidad: hasta 50 ml
- PRSC-22:
- tubos de 22 × 15 mm de diámetro
- Capacidad: hasta 15 ml
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo vertical de 360 ° Grant PTR-25:
- Adaptador de tubos PRSC-18
- Tubos de 18 × 14 o 15 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Hasta 50 ml |
| Tamaño del tubo | 30 mm |
| Tipo de producto | Adaptador para tubo de alta resistencia |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador rotativo multifuncional vertical 360° PTR-35 |
| N.º de posiciones | 10 |