Learn More
Grant Instruments™ Adaptador de tubos para agitadores rotativos verticales Grant de 360 °C
Para su uso con agitadores rotativos verticales PTR-25 o PTR-35 de 360 °
Marca:  Grant Instruments™ PRSC-22
170.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11431078
  • 175.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Descripción
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo multifuncional vertical de 360 ° Grant PTR-35:
  • PRSC-10:
    • tubos de 10 × 30 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 50 ml
  • PRSC-22:
    • tubos de 22 × 15 mm de diámetro
    • Capacidad: hasta 15 ml
Adaptador de tubos de alta resistencia para su uso con el agitador rotativo vertical de 360 ° Grant PTR-25:
  • Adaptador de tubos PRSC-18
    • Tubos de 18 × 14 o 15 mm de diámetro
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 15 ml
15 mm (Diám)
Adaptador para tubo de alta resistencia
22
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Grant Instruments™ Adaptador de tubos para agitadores rotativos verticales Grant de 360 °C > Para su uso con: 22 tubos de hasta 15 mm, volúmenes de tubos de hasta 15 ml