Learn More
Trietilamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
21.85€ - 457.00€
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL 9051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10615892
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3200/08
500 mL Frasco de vidrio ámbar
21.85€
500 ml
11452984
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
T/3200/PB08
500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
27.25€
500 ml
10000490
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3200/17
2.5 L Frasco de vidrio ámbar
90.50€
2.50 litros
10615702
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
T/3200/PB17
2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
88.45€
2.50 litros
12668655
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
T/3200/25
25 L Recipiente de metal
457.00€
25 litros
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Trietilamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical