Learn More
Trietilamina, extra pura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10000490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
2.50 litro
25 litros
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10000490 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
10615892 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
11452984 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10615702 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
12668655 25 L Recipiente de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10000490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3200/17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL 9051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Punto de fusión -115 °C
Color Incolora
pH 12.4
Punto de ebullición de 90 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3.5
Viscosidad 0,36 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 101,19g/mol
Presión de vapor 69mbar a 20 °C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.