Learn More
Trietilamina, extra pura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10615702 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
2.50 litro
25 litros
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615702 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
10615892 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
11452984 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10000490 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
12668655 25 L Recipiente de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10615702 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3200/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL 9051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Punto de fusión -115°C
Color Incolora
pH 12.4
Punto de ebullición 90°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3.5
Viscosidad 0.36 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19g/mol
Presión de vapor 69mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.