Learn More
VITLAB™ Recipientes para muestras de LDPE
Almacene las muestras líquidas o sólidas de forma segura. Los recipientes de muestras transparentes de LDPE VILAB™ cuentan con una tapa a presión para proteger las muestras de contaminación, fugas o derrames. Los frascos transparentes garantizan una fácil identificación. Disponible en diversos tamaños.
61.50€ - 120.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos |
Incluye | Tapón de cierre hermético |
Material | LDPE |
Claridad | Transparente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15772006
|
VITLAB™
80732 |
8 ml | Paquete de 100 |
103.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10063124
|
VITLAB™
80734 |
25 ml | Paquete de 100 |
120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15792006
|
VITLAB™
80736 |
30 ml | Paquete de 50 |
61.50€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10093363
|
VITLAB™
80735 |
50 ml | Paquete de 50 |
66.65€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Recipientes económicos y listos para usar ideales para almacenar una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos.- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) resistente a roturas y duradero
- Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
- Las tapas a presión evitan derrames y fugas, incluso cuando el frasco está boca abajo
- Las tapas adjuntas mantienen el cierre accesible para uso con una sola mano y para que no se pierda ’
Especificaciones
Transparente | |
Tapón de cierre hermético | |
Transparente | |
Recipiente de muestras | |
Cierre hermético |
Almacenamiento de una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos | |
LDPE | |
Forma redonda | |
LDPE |