Learn More
VITLAB™ Recipientes para muestras de LDPE
Código de producto. 10063124
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10063124
Marca: VITLAB™ 80734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras líquidas o sólidas de forma segura. Los recipientes de muestras transparentes de LDPE VILAB™ cuentan con una tapa a presión para proteger las muestras de contaminación, fugas o derrames. Los frascos transparentes garantizan una fácil identificación. Disponible en diversos tamaños.
Recipientes económicos y listos para usar ideales para almacenar una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) resistente a roturas y duradero
  • Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
  • Las tapas a presión evitan derrames y fugas, incluso cuando el frasco está boca abajo
  • Las tapas adjuntas mantienen el cierre accesible para uso con una sola mano y para que no se pierda ’
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos
Incluye Tapón de cierre hermético
Material LDPE
Cantidad Paquete de 100
Peso (métrico) 0,1 kg
Claridad Transparente
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 72 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de tapón Cierre hermético