Learn More
VITLAB™ Recipientes para muestras de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Cantidad:
Paquete de 100
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Recipientes económicos y listos para usar ideales para almacenar una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos.
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) resistente a roturas y duradero
- Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
- Las tapas a presión evitan derrames y fugas, incluso cuando el frasco está boca abajo
- Las tapas adjuntas mantienen el cierre accesible para uso con una sola mano y para que no se pierda ’
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de una amplia variedad de materiales líquidos y sólidos |
| Incluye | Tapón de cierre hermético |
| Material | LDPE |
| Cantidad | Paquete de 50 |
| Peso (métrico) | 0,1 kg |
| Claridad | Transparente |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 74 mm |
| Mostrar más |