Learn More
Tivozanib, MedChemExpress
MedChemExpress Tivozanib (AV-951; KRN951) is a potent and selective and orally active VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50是of 0.21, 0.16, 0.24 nM for VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, respectively. Tivozanib inhibits angiogenesis and vascular permeability in tumor tissues and shows antitumor activity. Tivozanib has the potential for the research of metastatic renal cell carcinoma (RCC) .
97.20€ - 1381.05€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tivozanib |
---|---|
CAS | 475108-18-0 |
Color | Marrón |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C22H19ClN4O5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16490647
![]() |
Medchem Express
HY-10977 |
50 mg |
441.45€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16481006
![]() |
Medchem Express
HY-10977 |
200 mg |
1381.05€
200 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16434328
![]() |
Medchem Express
HY-10977 |
10 mg |
132.30€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16417047
![]() |
Medchem Express
HY-10977 |
5 mg |
97.20€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16415246
![]() |
Medchem Express
HY-10977 |
100 mg |
772.20€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tivozanib (AV-951Especificaciones
Tivozanib | |
Marrón | |
C22H19ClN4O5 | |
DMSO : 25 mg/mL (54.96 mM; Need ultrasonic) | |
454.86 | |
99.37% | |
Solid |
475108-18-0 | |
Research | |
AV-951 KRN951 | |
O=C(NC1=CC=C(C=C1Cl)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC4=NOC(C)=C4 | |
454.86 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.