Learn More
Tivozanib, MedChemExpress
Código de producto. 16490647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490647 50 mg 50 miligramos
16481006 200 mg 200 miligramos
16434328 10 mg 10 miligramos
16417047 5 mg 5 miligramos
16415246 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16490647
Marca: Medchem Express HY10977
MedChemExpress Tivozanib (AV-951; KRN951) is a potent and selective and orally active VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50是of 0.21, 0.16, 0.24 nM for VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, respectively. Tivozanib inhibits angiogenesis and vascular permeability in tumor tissues and shows antitumor activity. Tivozanib has the potential for the research of metastatic renal cell carcinoma (RCC) .
Tivozanib (AV-951
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tivozanib
CAS 475108-18-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClN4O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo AV-951 KRN951
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (54.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1Cl)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC4=NOC(C)=C4
Peso molecular (g/mol) 454.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.86
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease