missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tivozanib, MedChemExpress

Código de producto. 16417047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16417047 5 mg 5 miligramos
16490647 50 mg 50 miligramos
16481006 200 mg 200 miligramos
16434328 10 mg 10 miligramos
16415246 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417047

Marca: Medchem Express HY10977

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tivozanib (AV-951; KRN951) is a potent and selective and orally active VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50是of 0.21, 0.16, 0.24 nM for VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, respectively. Tivozanib inhibits angiogenesis and vascular permeability in tumor tissues and shows antitumor activity. Tivozanib has the potential for the research of metastatic renal cell carcinoma (RCC) .

Tivozanib (AV-951

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tivozanib
CAS 475108-18-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19ClN4O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo AV-951 KRN951
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (54.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1Cl)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC4=NOC(C)=C4
Peso molecular (g/mol) 454.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.86
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.