Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4
Las columnas para HPLC HyPURITY están muy caracterizadas, probadas y validadas.
343.74€ - 936.48€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L26 |
Fase estacionaria | C4 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10303565
|
Thermo Scientific™
22405-154630 |
4,6 mm | 150 mm |
830.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10270745
|
Thermo Scientific™
22405-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
936.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419534
|
Thermo Scientific™
22405-152130 |
2.1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10588035
|
Thermo Scientific™
22405-104630 |
4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10178944
|
Thermo Scientific™
22405-053030 |
3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10159054
|
Thermo Scientific™
22405-052130 |
2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10724437
|
Thermo Scientific™
22405-012101 |
2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Beschreibung
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Bestellinformation
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Spezifikation
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4,50% | |
Sí |
190 Å | |
L26 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |