Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4
Las columnas para HPLC HyPURITY están muy caracterizadas, probadas y validadas.
Marca: Thermo Scientific™ 22405-052130
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
190 Å | |
L26 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4,50% | |
Sí |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4 > Tamaño partícula: 5 μm; 50 x 2,1 mm (L x D.I.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido