Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4
Código de producto. 10419534 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10419534 150 mm 2,1 mm cada uno
10178944 50 mm 3 mm cada uno
10159054 50 mm 2,1 mm cada uno
10588035 100 mm 4,6 mm cada uno
10303565 150 mm 4,6 mm cada uno
10270745 250 mm 4,6 mm cada uno
10724437 10 mm 2,1 mm paquete de 4
7 options
Código de producto. 10419534
Marca: Thermo Scientific™ 22405152130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para HPLC HyPURITY están muy caracterizadas, probadas y validadas.
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4.5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa