Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4
Código de producto. 10178944 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10178944 50 mm 3 mm cada uno
10159054 50 mm 2,1 mm cada uno
10419534 150 mm 2,1 mm cada uno
10588035 100 mm 4,6 mm cada uno
10303565 150 mm 4,6 mm cada uno
10270745 250 mm 4,6 mm cada uno
10724437 10 mm 2,1 mm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10178944 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22405053030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las columnas para HPLC HyPURITY están muy caracterizadas, probadas y validadas.
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa