Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Descripción
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L26 |
| Fase estacionaria | C4 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 4,50% |
| Mostrar más |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C4 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido