Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C8, partículas de 5 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca:  Thermo Scientific™ 22205-104630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10669205
  • 885.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
5 μm
190 Å
L7
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
4,6 mm
100 mm
Desde 2 hasta 9
200 m²/g
C8
8%
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C8, partículas de 5 μm > Tamaño partícula: 5 μm; 100 x 4,6 mm (L x D.I.)