Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C8, partículas de 5 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
681.36€ - 985.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L7 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10713416
|
Thermo Scientific™
22205-054630 |
50 mm | 4,6 mm |
874.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10669205
|
Thermo Scientific™
22205-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10486674
|
Thermo Scientific™
22205-153030 |
150 mm | 3 mm | |||||||
10704196
|
Thermo Scientific™
22205-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
936.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10097894
|
Thermo Scientific™
22205-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10312795
|
Thermo Scientific™
22205-152130 |
150 mm | 2,1 mm | |||||||
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Desde 2 hasta 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Sí |