Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C8, partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C8 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Mostrar más |